missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Protein cereblon Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Protein cereblon, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_067424.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 58799 |
Nome | Protein cereblon Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16008811
|
enQuireBio™
QP9830-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16048811
|
enQuireBio™
QP9830-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16018811
|
enQuireBio™
QP9830-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16038811
|
enQuireBio™
QP9830-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16058811
|
enQuireBio™
QP9830-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16028811
|
enQuireBio™
QP9830-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_067424.2 | |
Protein cereblon Protein | |
Not determined. | |
Full. Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
58799 | |
Research Use Only | |
Crbn | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MAGEGDQQDA AHNMGNHLPL LPADSEDEDD EIEMEVEDQD SKEARKPNII NFDTSLPTSH TYLGADMEEF HGRTLHDDDS CQVIPVLPEV LMILIPGQTL PLQLSHPQEV SMVRNLIQKD RTFAVLAYSN VQEREAQFGT TAEIYAYREE QEFGIEVVKV KAIGRQRFKV LELRTQSDGI QQAKVQILPE CVLPSTMSAV QLESLNKCQV FPSKPISWED QYSCKWWQKY QKRKFHCANL TSWPRWLYSL YDAETLMDRI KKQLREWDEN LKDDSLPENP IDFSYRVAAC LPIDDVLRIQ LLKIGSAIQR LRCELDIMNK CTSLCCKQCQ ETEITTKNEI FSLSLCGPMA AYVNPHGYVH ETLTVYKASN LNLIGRPSTV HSWFPGYAWT IAQCKICASH IGWKFTATKK DMSPQKFWGL TRSALLPTIP ETEDEISPDK VILCL | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |