Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Ptprn2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Ptprn2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_035345.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 19276 |
Nome | Ptprn2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16048181
|
enQuireBio™
QP9357-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16088181
|
enQuireBio™
QP9357-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16058181
|
enQuireBio™
QP9357-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16078181
|
enQuireBio™
QP9357-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16098181
|
enQuireBio™
QP9357-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16068181
|
enQuireBio™
QP9357-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_035345.2 | |
Ptprn2 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
19276 | |
Research Use Only | |
Ptprn2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
RGRQLPGRLG CLFEDGLCGS LETCVNDGVF GRCQKVPVMD TYRYEVPPGA LLHLKVTLQK LSRTGFTWQD DYTQRVIAQE LANLPKAYLW HGEASGPARS LQQNADNEKW FSLEREVALA KTLRRYLPYL ELLSQTPTAN AHSRIDHETR PAKGEDSSPE NILTYVAHTS ALTYPPATRA KYPDNLLRPF SRLQPDELSP KVDGDIDKQK LIAALGAYTA QRLPGENDPE PRYLVHGSAR APRPFSATAL SQRWPPPPGD AKDSPSMDDD TLLQSLLKDL QQNSEVDRLG PLKEEKADSV AGAIQSDPAE GSQESHGRGA EGQPREQTDA PETMLQDHRL SEVDDPVYKE VNRLSFQLGD LLKDYGSPLL PEGPLLEKSS REEIKKSEQP EEVLSSEEET AGVEHVRSRT YSKDLFERKP NSEPQPRRLE DQFQNRAPEL WEDEESLKLA AQGPPSGGLQ LEVQPSEEQQ GYILTGNNPL SPEKGKQLMD QVAHILRVPS SFFADIKVLG PAVTFKVSAN IQNMTTADVI KAAADNKDQL EKATGLTILQ SGIRPKGKLK LLPHQEEQED STK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |