Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse RALA Protein
A cDNA sequence encoding the RALA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome RALA Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Mouse
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15952999
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13257-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15942999
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13257-25UG
25 μg
212.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15932999
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13257-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
RALA Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
RALA protein solution (0.5 mg/ml) 20mM Tris-Hcl buffer (pH 8.5) containing 30% glycerol, 0.1M NaCl and 0.1mM PMSF.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAANKP KGQNSLALHK VIMVGSGGVG KSALTLQFMY DEFVEDYEPT KADSYRKKVV LDGEEVQIDI LDTAGQEDYA AIRDNYFRSG EGFLCVFSIT EMESFAATAD FREQILRVKE DENVPFLLVG NKSDLEDKRQ VSVEEAKNRA DQWNVNYVET SAKTRANVDK VFFDLMREIR ARKMEDSKEK NGKKKRKSLA KRIRERC
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.