Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein
Codice prodotto. 16096050
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità unitSize
16096050 100 μg 100µg
16006060 10 μg 10µg
16046060 50 μg 50µg
16026060 200 μg 200µg
16036060 500 μg 500µg
16016060 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16096050 Lieferant enQuireBio™ Lieferanten-Nr. QP6818ec100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Numero di accesso NP_035743.2
ID gene (immissione) 21943
Nome RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein
Quantità 100 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene Tnfsf11
Lunghezza della proteina Extracellular Domain
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Mouse
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza YFRAQMDPNR ISEDSTHCFY RILRLHENAD LQDSTLESED TLPDSCRRMK QAFQGAVQKE LQHIVGPQRF SGAPAMMEGS WLDVAQRGKP EAQPFAHLTI NAASIPSGSH KVTLSSWYHD RGWAKISNMT LSNGKLRVNQ DGFYYLYANI CFRHHETSGS VPTDYLQLMV YVVKTSIKIP SSHNLMKGGS TKNWSGNSEF HFYSINVGGF FKLRAGEEIS IQVSNPSLLD PDQDATYFGA FKVQDID
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.