Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Retnla Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 4240.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_065255.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 57262 |
Nome | Retnla Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15936119
|
enQuireBio™
QP5432-5UG |
5 μg |
112.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15916119
|
enQuireBio™
QP5432-25UG |
25 μg |
263.00€
25µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15996109
|
enQuireBio™
QP5432-100UG |
100 μg |
655.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15926119
|
enQuireBio™
QP5432-500UG |
500 μg |
2600.00€
500µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15906119
|
enQuireBio™
QP5432-1MG |
1 mg |
4240.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_065255.2 | |
Retnla Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDETIEIIVE NKVKELLANP ANYPSTVTKT LSCTSVKTMN RWASCPAGMT ATGCACGFAC GSWEIQSGDT CNCLCLLVDW TTARCCQLS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
57262 | |
Research Use Only | |
Retnla | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |