Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Roundabout homolog 1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Roundabout homolog 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
605.00€ - 1690.00€
Specifica
Numero di accesso NP_062286.2
ID gene (immissione) 19876
Nome Roundabout homolog 1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15902858
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10099-MA-20UG
20 μg
605.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15992848
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10099-MA-100UG
100 μg
1690.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15912858
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10099-MA-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_062286.2
Roundabout homolog 1 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
19876
Research Use Only
Robo1
Recombinant Protein
Mammal
YRHRKKRNGL TSTYAGIRKV PSFTFTPTVT YQRGGEAVSS GGRPGLLNIS EPATQPWLAD TWPNTGNNHN DCSINCCTAG NGNSDSNLTT YSRPADCIAN YNNQLDNKQT NLMLPESTVY GDVDLSNKIN EMKTFNSPNL KDGRFVNPSG QPTPYATTQL IQANLSNNMN NGAGDSSEKH WKPPGQQKPE VAPIQYNIME QNKLNKDYRA NDTIPPTIPY NQSYDQNTGG SYNSSDRGSS TSGSQGHKKG ARTPKAPKQG GMNWADLLPP PPAHPPPHSN SEEYNMSVDE SYDQEMPCPV PPAPMYLQQD ELQEEEDERG PTPPVRGAAS SPAAVSYSHQ STATLTPSPQ EELQPMLQDC PEDLGHMPHP PDRRRQPVSP PPPPRPISPP HTYGYISGPL VSDMDTDAPE EEEDEADMEV AKMQTRRLLL RGLEQTPASS VGDLESSVTG SMINGWGSAS EEDNISSGRS SVSSSDGSFF TDADFAMS-Q AVAAAAEYAG LKVARRQMQD AAGRRHFHAS QCPRPTSPVS TDSNMSAVVI QKARPAKKQK HQPGHLRREA YADDLPPPPV PPPAIKSPTV QSKAQLEVRP VMVPKLASIE ARTDRSSDRK GGSYKGREAL DGRQVTDLRT NPSDPREAQE QPNDGKGRGT RQPKRDLPPA KTHLGQEDIL PYCRPTFPTS NNPRDPSSSS SMSSRGSGSR QREQANVGRR NMAEMQVLGG FERGDENNEE LEETES
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.