Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse RSPO1 Protein
A cDNA sequence encoding the RSPO1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 192199 |
---|---|
Nome | RSPO1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | Rspo1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15963339
|
enQuireBio™
QP13365-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15953339
|
enQuireBio™
QP13365-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15943339
|
enQuireBio™
QP13365-100UG |
100 μg |
1815.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
192199 | |
Research Use Only | |
Rspo1 | |
Mouse | |
His | |
RSPO1 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
RSPO1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPSRGIKGK RQRRISAEGS QACAKGCELC SEVNGCLKCS PKLFILLERN DIRQVGVCLP SCPPGYFDAR NPDMNKCIKC KIEHCEACFS HNFCTKCQEG LYLHKGRCYP ACPEGSTAAN STMECGSPAQ CEMSEWSPWG PCSKKRKLCG FRKGSEERTR RVLHAPGGDH TTCSDTKETR KCTVRRTPCP EGQKRRKGGQ GRRENANRHP ARKNSKEPGS NSRRHKGQQQ PQPGTTGPLT SVGPTWAQHH HHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |