Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse S100A5 Protein
A cDNA sequence encoding the S100A5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | S100A5 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Mouse |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15963429
|
enQuireBio™
QP13395-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15953429
|
enQuireBio™
QP13395-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15943429
|
enQuireBio™
QP13395-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
S100A5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
S100A5 protein (1 mg/ml) is supplied in 20mM Tris-HCl buffer, pH 8.0, 40% glycerol, 3mM DTT and 200mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMETPLE KALTTMVTTF HKYSGREGSK LTLSRKELKE LIKTELSLAE KMKESSIDNL MKSLDKNSDQ EIDFKEYSVF LTTLCMAYND FFLEDNK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |