Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse S100A6 Protein
A cDNA sequence encoding the S100A6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
276.00€ - 745.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 20200 |
---|---|
Nome | S100A6 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | S100a6 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15913439
|
enQuireBio™
QP13397-2UG |
2 μg |
276.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15923439
|
enQuireBio™
QP13397-5UG |
5 μg |
414.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15903439
|
enQuireBio™
QP13397-10UG |
10 μg |
745.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
20200 | |
Research Use Only | |
S100a6 | |
Mouse | |
Untagged | |
The protein was lyophilized from a concentrated solution (1 mg/ml) containing no additives. |
S100A6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MACPLDQAIG LLVAIFHKYS GKEGDKHTLS KKELKELIQK ELTIGSKLQD AEIARLMDDL DRNKDQEVNF QEYVAFLGAL ALIYNEALK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |