Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse S100A6 Protein
A cDNA sequence encoding the S100A6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
181.00€ - 3595.00€
Specifica
ID gene (immissione) 20200
Nome S100A6 Protein
Purezza Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15943439
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13397-HIS-20UG
20 μg
181.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-03-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15933439
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13397-HIS-1MG
1 mg
3595.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-03-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
20200
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MACPLDQAIG LLVAIFHKYS GKEGDKHTLS KKELKELIQK ELTIGSKLQD AEIARLMDDL DRNKDQEVNF QEYVAFLGAL ALIYNEALK
S100A6 Protein
Research Use Only
S100a6
Mouse
His
The protein was lyophilized from a concentrated solution (1 mg/ml) containing no additives.