Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse S100b Protein
A cDNA sequence encoding the S100b was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | S100b Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Mouse |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15963459
|
enQuireBio™
QP13403-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15953459
|
enQuireBio™
QP13403-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15943459
|
enQuireBio™
QP13403-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
S100b Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
Untagged | |
The s100b protein solution (1 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSELEKAMVA LIDVFHQYSG REGDKHKLKK SELKELINNE LSHFLEEIKE QEVVDKVMET LDEDGDGECD FQEFMAFVAM VTTACHEFFE HE | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |