Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Scrapie-responsive protein 1
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Scrapie-responsive protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7487-ye-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16058980
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_033162.1
Scrapie-responsive protein 1
Research Use Only
SCRG1
Recombinant Protein
Yeast
MPSSRLSCYR KLLKDRNCHN LPEGRADLKL IDANVQHHFW DGKGCEMICY CNFSELLCCP KDVFFGPKIS FVIPCNNH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
20284
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol