Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SERPINA6 Protein
A cDNA sequence encoding the SERPINA6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome SERPINA6 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Mouse
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15923639
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13459-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15903639
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13459-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15913639
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13459-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
SERPINA6 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
SERPINA6 was filtered (0.4microm) and lyophilized in phosphate buffered saline pH 8.0.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human (HEK293)
VTDEDSSSHR DLAPTNVDFA FNLYKRLVAL NSDKNTLISP VSISMALAML SLSTRGSTQY LENLGFNMSK MSEAEIHQGF QYLNSLLQQS DTGLEMNMGN VMFLLQNLKL KDSFLADTKH YYESEALTIP SKDWTKAGEQ INNHVKNKTQ GKIEHVVSDL DSSATLILIN YIFLKGIWKL PFSPENTREE DFYVNETSTV KVPMMVQSGN ISYFRDSAIP CQMVQMNYVG NGTTFIILPD QGQMDTVVAA LNRDTIDRWG KLMIPRQMNL YIPKFSMSDT YDLQDVLADV GIKDLFTNQS DFADTTKDTP LTLTVLHKAM LQLDEGNVLP AATNGPPVHL PSESFTLKYN RPFIFLAFDK YTWSSLMMSQ VMNPA HHHHH HHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.