Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SERPINA9 Protein
A cDNA sequence encoding the SERPINA9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | SERPINA9 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Mouse |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15933639
|
enQuireBio™
QP13460-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15953639
|
enQuireBio™
QP13460-5UG |
5 μg |
212.00€
5µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15943639
|
enQuireBio™
QP13460-50UG |
50 μg |
1815.00€
50µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
SERPINA9 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
SERPINA9 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
NPYNQESSHL PSMKKNPASQ VSPSNTRFSF LLYQRLAQEN PGQNILFSPV SISTSLAMLS LGARSATKTQ ILRTLGFNFT WVSEPTIHMG FEYLVRSLNK CHQGRELRMG SVLFIRKELQ LQATFLDRVK KLYGAKVFSE DFSNAATAQA QINSYVEKET KGKVVDVIQD LDSQTAMVLV NHIFFKANWT QPFSTANTNK SFPFLLSKGT TVHVPMMHQT ESFAFGVDKE LGCSILQMDY RGDAVAFFVL PGKGKMRQLE KSLSARRLRK WSRSLQKRWI KVFIPKFSIS ASYNLETILP KMGIRDAFNS NADFSGITKT HFLQVSKAAH KAVLDVSEEG TEAAAATTTK LIVRSRDTPS SIIAFKEPFL ILLLDKNTES VLFLGKVENP RKMLEHHHHH H | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |