Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SERPINF2 Protein
A cDNA sequence encoding the SERPINF2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome SERPINF2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Mouse
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15973659
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13467-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15953659
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13467-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15963659
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13467-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
SERPINF2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
SERPINF2 protein solution (1 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
VDLPGQQPVS EQAQQKLPLP ALFKLDNQDF GDHATLKRSP GHCKSVPTAE ETRRLAQAMM AFTTDLFSLV AQTSTSSNLV LSPLSVALAL SHLALGAQNQ TLHSLHRVLH MNTGSCLPHL LSHFYQNLGP GTIRLAARIY LQKGFPIKDD FLEQSERLFG AKPVKLTGKQ EEDLANINQW VKEATEGKIE DFLSELPDST VLLLLNAIHF HGFWRTKFDP SLTQKDFFHL DERFTVSVDM MHAVSYPLRW FLLEQPEIQV AHFPFKNNMS FVVVMPTYFE WNVSEVLANL TWDTLYHPSL QERPTKVWLP KLHLQQQLDL VATLSQLGLQ ELFQGPDLRG ISEQNLVVSS VQHQSTMELS EAGVEAAAAT SVAMNRMSLS SFTVNRPFLF FIMEDTIGVP LFVGSVRNPN PSALPQLQEQ RDSPDNRLIG QNDKADFHGG KTFGPDLKLA PRMEEDYPQF SSPKHHHHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.