Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serum response factor Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Serum response factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_065239.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 20807 |
Nome | Serum response factor Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16093081
|
enQuireBio™
QP8177-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16013091
|
enQuireBio™
QP8177-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16003091
|
enQuireBio™
QP8177-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16023091
|
enQuireBio™
QP8177-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16033091
|
enQuireBio™
QP8177-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16043091
|
enQuireBio™
QP8177-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_065239.1 | |
Serum response factor Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
20807 | |
Research Use Only | |
Srf | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLPSQAGAAA ALGRGSALGG NLNRTPTGRP GGGGGTRGAN GGRVPGNGAG LGQSRLEREA AAAAAPTAGA LYSGSEGDSE SGEEEELGAE RRGLKRSLSE MELGVVVGGP EAAAAAAGGY GPVSGAVSGA KPGKKTRGRV KIKMEFIDNK LRRYTTFSKR KTGIMKKAYE LSTLTGTQVL LLVASETGHV YTFATRKLQP MITSETGKAL IQTCLNSPDS PPRSDPTTDQ RMSATGFEEP DLTYQVSESD SSGETKDTLK PAFTVTNLPG TTSTIQTAPS TSTTMQVSSG PSFPITNYLA PVSASVSPSA VSSANGTVLK STGSGPVSSG GLMQLPTSFT LMPGGAVAQQ VPVQAIHVHQ APQQASPSRD SSTDLTQTSS SGTVTLPATI MTSSVPTTVG GHMMYPSPHA VMYAPTSGLA DGSLTVLNAF SQAPSTMQVS HSQVQEPGGV PQVFLTAPSG TVQIPVSAVQ LHQMAVIGQQ AGSSSNLTEL QVVNLDATHS TKSE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |