Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SET domain-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) SET domain-containing protein 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
730.00€ - 2045.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_663457.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 224440 |
Nome | SET domain-containing protein 1 |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15932808
|
enQuireBio™
QP10045-BA-20UG |
20 μg |
730.00€
20µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15922808
|
enQuireBio™
QP10045-BA-100UG |
100 μg |
2045.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15942808
|
enQuireBio™
QP10045-BA-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_663457.2 | |
SET domain-containing protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
224440 | |
Research Use Only | |
Setd4 | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MQRRRGRTER ARKRRRRSSG SRAVNESYRS EFIELRKWLK ERKFEDTDLV PASFPGTGRG LMSKASLQEG QVMISLPESC LLTTDTVIRS SLGPYIKKWK PPVSPLLALC TFLVSEKHAG CRSLWKSYLD ILPKSYTCPV CLEPEVVDLL PSPLKAKAEE QRARVQDLFT SARGFFSTLQ PLFAEPVDSV FSYRAFLWAW CTVNTRAVYL RSRRQECLSA EPDTCALAPF LDLLNHSPHV QVKAAFNEKT RCYEIRTASR CRKHQEVFIC YGPHDNQRLL LEYGFVSVRN PHACVPVSAD MLVKFLPAAD KQLHRKITIL KDHGFTGNLT FGWDGPSWRL LTALKLLCLE AERFTSWKKV LLGEVISDTN EKTSLGVAQK ICSDVIEETH AVLRKVSDMK EGTVSLRNQL SLVEALRMEE LRILQASAEI LSGLLAPFS | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |