Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TGFB3 Protein
A cDNA sequence encoding the TGFB3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1515.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 21809 |
---|---|
Nome | TGFB3 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Simbolo del gene | Tgfb3 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15975438
|
enQuireBio™
QP10876-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15965438
|
enQuireBio™
QP10876-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955438
|
enQuireBio™
QP10876-100UG |
100 μg |
1515.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
21809 | |
Research Use Only | |
Tgfb3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ALDTNYCFRN LEENCCVRPL YIDFRQDLGW KWVHEPKGYY ANFCSGPCPY LRSADTTHST VLGLYNTLNP EASASPCCVP QDLEPLTILY YVGRTPKVEQ LSNMVVKSCK CS | |
Greater than 96.0% as determined by SDS-PAGE. |
TGFB3 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The activity is determined by the ability to induce chondrogenic differentiation. | |
Mouse | |
Untagged | |
The Mouse TGFB3 protein solution contains 20% Ethanol and 0.12% Acetic acid. |