Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TRAIL Protein
A cDNA sequence encoding the TRAIL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2055.00€
Specifica
ID gene (immissione) 22035
Nome TRAIL Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Simbolo del gene Tnfsf10
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15935488
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10892-10UG
10 μg
137.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15955488
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10892-50UG
50 μg
212.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15945488
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10892-1MG
1 mg
2055.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
22035
Research Use Only
Tnfsf10
Recombinant Protein
E. coli
MPRGGRPQKV AAHITGITRR SNSALIPISK DGKTLGQKIE SWESSRKGHS FLNHVLFRNG ELVIEQEGLY YIYSQTYFRF QEAEDASKMV SKDKVRTKQL VQYIYKYTSY PDPIVLMKSA RNSCWSRDAE YGLYSIYQGG LFELKKNDRI FVSVTNEHLM DLDQEASFFG AFLIN
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
TRAIL Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cytotoxicity assay using murine L929 cells is less than 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2,000,000 IU/mg in the presence of actinomycin D.
Mouse
Untagged
The protein was lyophilized containing PBS, pH 7.4, and 3mM DTT.