Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Transmembrane protease serine 4 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Transmembrane protease serine 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_663378.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 214523 |
Nome | Transmembrane protease serine 4 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16011631
|
enQuireBio™
QP7925-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16031631
|
enQuireBio™
QP7925-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16021631
|
enQuireBio™
QP7925-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16041631
|
enQuireBio™
QP7925-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16051631
|
enQuireBio™
QP7925-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16061631
|
enQuireBio™
QP7925-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_663378.1 | |
Transmembrane protease serine 4 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
214523 | |
Research Use Only | |
Tmprss4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KVILDKYYFI CGSPLTFIQR GQLCDGHLDC ASGEDEEHCV KDFPEKPGVA VRLSKDRSTL QVLDAATGTW ASVCFDNFTE ALAKTACRQM GYDSQPAFRA VEIRPDQNLP VAQVTGNSQE LQVQNGSRSC LSGSLVSLRC LDCGKSLKTP RVVGGVEAPV DSWPWQVSIQ YNKQHVCGGS ILDPHWILTA AHCFRKYLDV SSWKVRAGSN ILGNSPSLPV AKIFIAEPNP LYPKEKDIAL VKLQMPLTFS GSVRPICLPF SDEVLVPATP VWVIGWGFTE ENGGKMSDML LQASVQVIDS TRCNAEDAYE GEVTAEMLCA GTPQGGKDTC QGDSGGPLMY HSDKWQVVGI VSWGHGCGGP STPGVYTKVT AYLNWIYNVR KSEM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |