Learn More
enQuireBio™ Recombinant Multi Species PKACa2- RIa2 Protein
A cDNA sequence encoding the PKACa2- RIa2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5600.00€
Specifica
Nome | Multi Species PKACa2- RIa2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | Holoenzyme can be activated by adding the second messenger cAMP (Activation constant about 100nM) releasing two monomeric catalytic subunits. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15945278
|
enQuireBio™
QP10823-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955278
|
enQuireBio™
QP10823-3UG |
3 μg |
212.00€
3µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935278
|
enQuireBio™
QP10823-100UG |
100 μg |
5600.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Multi Species PKACa2- RIa2 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PKA holoenzyme type-I alpha is supplied in 50% glycerol. |
Research Use Only | |
Holoenzyme can be activated by adding the second messenger cAMP (Activation constant about 100nM) releasing two monomeric catalytic subunits. | |
Multi Species | |
Untagged | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |