Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mumps Virus Mumps Protein
A cDNA sequence encoding the Mumps was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome Mumps Virus Mumps Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Mumps Virus
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15901439
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12753-100UG
100 μg
238.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15921439
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12753-500UG
500 μg
910.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15911439
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12753-1MG
1 mg
1815.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Mumps Virus Mumps Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mumps Virus
His
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Phosphate buffer, pH 7.4.