Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma High affinity transport system protein p37 Protein
A DNA sequence encoding the Mycoplasma hyorhinis High affinity transport system protein p37, was expressed in the hosts and tags indicated.
440.00€ - 3745.00€
Specifica
Nome | Mycoplasma High affinity transport system protein p37 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | p37 |
Lunghezza della proteina | Full Length |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16027310
|
enQuireBio™
QP7079-10UG |
10 μg |
440.00€
10µg |
Spedizione stimata: 20-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16067310
|
enQuireBio™
QP7079-50UG |
50 μg |
630.00€
50µg |
Spedizione stimata: 20-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16017310
|
enQuireBio™
QP7079-100UG |
100 μg |
1070.00€
100µg |
Spedizione stimata: 20-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16047310
|
enQuireBio™
QP7079-200UG |
200 μg |
1765.00€
200µg |
Spedizione stimata: 20-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16057310
|
enQuireBio™
QP7079-500UG |
500 μg |
2360.00€
500µg |
Spedizione stimata: 20-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16037310
|
enQuireBio™
QP7079-1MG |
1 mg |
3745.00€
1mg |
Spedizione stimata: 20-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Mycoplasma High affinity transport system protein p37 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mycoplasma | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
p37 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CSNTGVVKQE DVSVSQGQWD KSITFGVSEA WLNKKKGGEK VNKEVINTFL ENFKKEFNKL KNANDKTKNF DDVDFKVTPI QDFTVLLNNL STDNPELDFG INASGKLVEF LKNNPGIITP ALETTTNSFV FDKEKDKFYV DGTDSDPLVK IAKEINKIFV ETPYASWTDE NHKWNGNVYQ SVYDPTVQAN FYRGMIWIKG NDETLAKIKK AWNDKDWNTF RNFGILHGKD NSFSKFKLEE TILKNHFQNK FTTLNEDRSA HPNAYKQKSA DTLGTLDDFH IAFSEEGSFA WTHNKSATKP FETKANEKME ALIVTNPIPY DVGVFRKSVN QLEQNLIVQT FINLAKNKQD TYGPLLGYNG YKKIDNFQKE IVEVYEKAIK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |