Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Methionine aminopeptidase Protein
A DNA sequence encoding the Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129) Methionine aminopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso NP_109874.1
ID gene (immissione) 876883
Nome Mycoplasma Methionine aminopeptidase Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16039160
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7522-EC-100UG
100 μg
985.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16059160
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7522-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16049160
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7522-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16069160
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7522-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16079160
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7522-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16089160
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7522-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_109874.1
Mycoplasma Methionine aminopeptidase Protein
Not determined.
Full Length
Mycoplasma
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
876883
Research Use Only
map
Recombinant Protein
E. coli
MVYLKSAREV EQIRQACKIF QEAKAYFTIE RLLGKSLTAI DQALKQFIES KGATCAFHKY QNFPGFNCLS LNETVIHGIA DNRVFGVKDK LTLDIGINLN GYICDAAFTV LGPKAPEPMQ TLLEVTEACF TAVVEPQLRP NNPTGNVSHA IQTYFESKGY YLLKQFGGHG CGIKVHEEPL ILNYGKPDTG TKLEPGMVLC IEPMVMTDSD AMVMHNNSWN VLTPKSRYNC HVEQMYVITT SGFECLTN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.