Learn More
enQuireBio™ Recombinant other AHSG Protein
A cDNA sequence encoding the AHSG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3635.00€
Specifica
Nome | AHSG Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Other |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15945768
|
enQuireBio™
QP10982-10UG |
10 μg |
137.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15965768
|
enQuireBio™
QP10982-50UG |
50 μg |
212.00€
50µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955768
|
enQuireBio™
QP10982-1MG |
1 mg |
3635.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
AHSG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in PBS pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Non-species Specific | |
MKSLVLLLCL AQLWGCHSAP HGPGLIYRQP NCDDPETEEA ALVAIDYINQ NLPWGYKHTL NQIDEVKVWP QQPSGELFEI EIDTLETTCH VLDPTPVARC SVRQLKEHAV EGDCDFQLLK LDGKFSVVYA KCDSSPDSAE DVRKVCQDCP LLAPLNDTRV VHAAKAALAA FNAQNNGSNF QLEEISRAQL VPLPPSTYVE FTVSGTDCVA KEATEAAKCN LLAEKQYGFC KATLSEKLGG AEVAVTCTVF QTQPVTSQPQ PEGANEAVPT PVVDPDAPPS PPLGAPGLPP AGSPPDSHVL LAAPPGHQLH RAHYDLRHTF MGVVSLGSPS GEVSHPRKTR TVVQPSVGAA AGPVVPPCPG RIRHFKV | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |