Learn More
enQuireBio™ Recombinant other B. Microti IRA Protein
A cDNA sequence encoding the B. Microti IRA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
1060.00€ - 6815.00€
Specifica
Nome | B. Microti IRA Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Other |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15916198
|
enQuireBio™
QP11115-50UG |
50 μg |
1060.00€
50µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15996188
|
enQuireBio™
QP11115-100UG |
100 μg |
1515.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15906198
|
enQuireBio™
QP11115-1MG |
1 mg |
6815.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
B. Microti IRA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
B. Microti IRA is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol. |