Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Batroxobin Protein
A cDNA sequence encoding the Batroxobin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome Batroxobin Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Attività biologica Batroxobin’s biological activity was found to be of no less than 500KU/mg. (Klobusitzky Unit). One KU is defined as the amount of enzyme which coagulates standard human plasma incubated at 37C in vitro within 60 ± 20 seconds.
Product Type Recombinant Protein
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15974148
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10529-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15954148
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10529-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15964148
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10529-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Batroxobin Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
P. pastoris
VIGGDECDIN EHPFLAFMYY SPRYFCGMTL INQEWVLTAA HCNRRFMRIH LGKHAGSVAN YDEVVRYPKE KFICPNKKKN VITDKDIMLI RLDRPVKNSE HIAPLSLPSN PPSVGSVCRI MGWGAITTSE DTYPDVPHCA NINLFNNTVC REAYNGLPAK TLCAGVLQGG IDTCGGDSGG PLICNGQFQG ILSWGSDPCA EPRKPAFYTK VFDYLPWIQS IIAGNKTATC P
Greater than 97.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
Batroxobin’s biological activity was found to be of no less than 500KU/mg. (Klobusitzky Unit). One KU is defined as the amount of enzyme which coagulates standard human plasma incubated at 37C in vitro within 60 ± 20 seconds.
Other
Untagged
The Batroxobin protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution containing 20mM sodium acetate buffer, pH 7.4.