Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Bet v 2.0101 Protein
A cDNA sequence encoding the Bet v 2.0101 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
910.00€ - 6055.00€
Specifica
Nome Bet v 2.0101 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Other
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15916328
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11156-50UG
50 μg
910.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15996318
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11156-100UG
100 μg
1365.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15906328
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11156-1MG
1 mg
6055.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Bet v 2.0101 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Bet v 2.0101 is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MSWQTYVDEH LMCDIDGQAS NSLASAIVGH DGSVWAQSSS FPQFKPQEIT GIMKDFEEPG HLAPTGLHLG GIKYMVIQGE AGAVIRGKKG SGGITIKKTG QALVFGIYEE PVTPGQCNMV VERLGDYLID QGL
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.