Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Borrelia Garinii OspC Protein
A cDNA sequence encoding the Borrelia Garinii OspC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome | Borrelia Garinii OspC Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Other |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15956408
|
enQuireBio™
QP11184-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15946408
|
enQuireBio™
QP11184-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15936408
|
enQuireBio™
QP11184-1MG |
1 mg |
5450.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Borrelia Garinii OspC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Borrelia Garinii OspC is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol. |