Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Borrelia p45 Protein
A cDNA sequence encoding the Borrelia p45 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome Borrelia p45 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Other
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15956438
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11193-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15946438
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11193-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15936438
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11193-1MG
1 mg
5450.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Borrelia p45 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
Borrelia p45 is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol.