Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Carbonic Anhydrase II Protein
A cDNA sequence encoding the Carbonic Anhydrase II was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4240.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 944832 |
---|---|
Nome | Carbonic Anhydrase II Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | can |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15976688
|
enQuireBio™
QP11275-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15966688
|
enQuireBio™
QP11275-25UG |
25 μg |
212.00€
25µg |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15956688
|
enQuireBio™
QP11275-1MG |
1 mg |
4240.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
944832 | |
Research Use Only | |
can | |
Other | |
His | |
The Carbonic Anhydrase 2 enzyme is supplied in 20mM Tris pH 8 and 1mM DTT. |
Carbonic Anhydrase II Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKDIDTLISN NALWSKMLVE EDPGFFEKLAQAQKPRFLWI GCSDSRVPAE RLTGLEPGEL FVHRNVANLV IHTDLNCLSV VQYAVDVLEV EHIIICGHYG CGGVQAAVEN PELGLINNWL HIRDIWFKH SSLLGEMPQE RRLDTLCELN VMEQVYNLGH STIMQSAWKR GQKVTIHGWA YGIHDGLLRD LDVTATNRET LEQRYRHGIS NLKLKHANHK | |
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |