Learn More
enQuireBio™ Recombinant other CYP2D6 Protein
A cDNA sequence encoding the CYP2D6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5300.00€
Specifica
Nome CYP2D6 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Other
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15927718
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11583-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15917718
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11583-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15907718
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11583-1MG
1 mg
5300.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CYP2D6 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
LKM-1 is supplied in 50mM Potassium phosphate buffer pH 7.5, 15% glycerol, 1mM DTT and 1% Triton X-100.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
MGLEALVPLA VIVAIFLLLV DLMHRRQRWA ARYPPGPLPL PGLGNLLHVD FQNTPYCFDQ LRRRFGDVFS LQLAWTPVVV LNGLAAVREA LVTHGEDTAD RPPVPITQIL GFGPRSQGVF LARYGPAWRE QRRFSVSTLR NLGLGKKSLE QWVTEEAACL CAAFANHSGR PFRPNGLLDK AVSNVIASLT CGRRFEYDDP RFLRLLDLAQ EGLKEESGFL REVLNAVPVL LHIPALAGKV LRFQKAFLTQ LDELLTEHRM TWDPAQPPRD LTEAFLAEME KAKGNPESSF NDENLRIVVA DLFSAGMVTT STTLAWGLLL MILHPDVQRR VQQEIDDVIG QVRRPEMGDQ AHMPYTTAVI HEVQRFGDIV PLGVTHMTSR DIEVQGFRIP KGTTLITNLS SVLKDEAVWE KPFRFHPEHF LDAQGHFVKP EAFLPFSAGR RACLGEPLAR MELFLFFTSL LQHFSFSVPT GQPRPSHHGV FAFLVSPSPY ELCAVPR
Greater than 40% as determined by SDS-PAGE.