Learn More
enQuireBio™ Recombinant other DMGO Protein
A cDNA sequence encoding the DMGO was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Specifica
Nome | DMGO Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Other |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15927998
|
enQuireBio™
QP11673-10UG |
10 μg |
137.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15947998
|
enQuireBio™
QP11673-50UG |
50 μg |
212.00€
50µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15937998
|
enQuireBio™
QP11673-1MG |
1 mg |
2725.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
DMGO Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
The Recombinant Dimethylglycine Oxidase solution contains 20mM Tris-HCl pH 7.5 and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MASTPRIVII GAGIVGTNLA DELVTRGWNN ITVLDQGPLN MPGGSTSHAP GLVFQTNPSK TMASFAKYTVEKLLSLTEDG VSCFNQVGGL EVATTETRLA DLKRKLGYAA AWGIEGRLLS PAECQELYPL LDGENILGGL HVPSDGLASA ARAVQLLIKRTESAGVTYRG STTVTGIEQS GGRVTGVQTA DGVIPADIVV SCAGFWGAKI GAMIGMAVPL LPLAHQYVKT TPVPAQQGRN DQPNGARLPILRHQDQDLYY REHGDRYGIG SYAHRPMPVD VDTLGAYAPE TVSEHHMPSR LDFTLEDFLP AWEATKQLLP ALADSEIEDG FNGIFSFTPDGGPLLGESKE LDGFYVAEAV WVTHSAGVAK AMAELLTTGR SETDLGECDI TRFEDVQLTP EYVSETSQQN FVEIYDVLHP LQPRLSPRNLRVSPFHARHK ELGAFFLEAG GWERPYWFEA NAALLKEMPA EWLPPARDAW SGMFSSPIAA AEAWKTRTAV AMYDMTPLKR LEVSGPGALKLLQELTTADL AKKPGAVTYT LLLDHAGGVR SDITVARLSE DTFQLGANGN IDTAYFERAA RHQTQSGSAT DWVQVRDTTG GTCCIGLWGPLARDLVSKVS DDDFTNDGLK YFRAKNVVIG GIPVTAMRLS YVGELGWELY TSADNGQRLW DALWQAGQPF GVIAAGRAAF SSLRLEKGYRSWGTDMTTEH DPFEAGLGFA VKMAKESFIG KGALEGRTEE ASARRLRCLT IDDGRSIVLG KEPVFYKEQA VGYVTSAAYG YTVAKPIAYSYLPGTVSVGD SVDIEYFGRR ITATVTEDPL YDPKMTRLRG | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |