Learn More
enQuireBio™ Recombinant other DnaK ATPase-BD Protein
A cDNA sequence encoding the DnaK ATPase-BD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Specifica
Nome DnaK ATPase-BD Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Other
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15908038
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11684-10UG
10 μg
137.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15928038
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11684-50UG
50 μg
212.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15918038
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11684-1MG
1 mg
2725.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
DnaK ATPase-BD Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
The DnaK protein contains 25mM Tris-HCl, pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT and 10% Glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGKIIGIDLG TTNSCVAIMD GTTPRVLENA EGDRTTPSII AYTQDGETLV GQPAKRQAVTNPQNTLFAIK RLIGRRFQDE EVQRDVSIMP FKIIAADNGD AWVEVKGQKM APPQISAEVLKKMKKTAEDY LGEPVTEAVI TVPAYFNDAQ RQATKDAGRI AGLEVKRIIN EPTAAALAYGLDKGTGNRTI AVYDLGGGTF DISIIEIDEV DGEKTFEVLA TNGDTHLGGE DFDSRLINYLVEEFKKDQGI DLRNDPLAMQ RLKEAAEKAK IELSSAQQTD VNLPYITADA TGPKHMNIKV TRAKLESLVE DLVNRSIEPL KVALQDAGLS VSDIDDVILV GGQTRMPMVQ KKVAEFFGKEPRKDVNPDEA VAIGAAVQGG VLTG
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.