Learn More
enQuireBio™ Recombinant other DsbC Protein
A cDNA sequence encoding the DsbC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2120.00€
Specifica
ID gene (immissione) 947363
Nome DsbC Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene dsbC
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15908098
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11704-10UG
10 μg
137.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15928098
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11704-50UG
50 μg
212.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15918098
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11704-1MG
1 mg
2120.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
947363
Research Use Only
dsbC
Other
Untagged
1 mg/ml solution containing 20mM phosphate buffer pH 7.5 and 20mM EDTA.
DsbC Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
DDAAIQQTLA KMGIKSSDIQ PAPVAGMKTV LTNSGVLYIT DDGKHIIQGP MYDVSGTAPVNVTNKMLLKQ LNALEKEMIV YKAPQEKHVI VFTDITCGY CHKLHEQMAD YNALGITVRYLAFPRQGLDS DAEKEMKAIW CAKDKNKAFD DVMAGKSVAP ASCDVDIADH YVLGVQLGVSGTPAVVLSNG TLVPGYQPPK EMKEFLDEHQ KMTSGK
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.