Learn More
enQuireBio™ Recombinant other EGFP Protein
A cDNA sequence encoding the EGFP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2875.00€
Specifica
Nome EGFP Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Other
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15918278
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11759-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15908278
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11759-20UG
20 μg
270.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15998268
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11759-1MG
1 mg
2875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
EGFP Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
The EGFP was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS pH 7.4.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MVSKGEELFT GVVPILVELD GDVNGHKFSV SGEGEGDATY GKLTLKFICT TGKLPVPWPT LVTTLTYGVQ CFSRYPDHMK QHDFFKSAMP EGYVQERTIF FKDDGNYKTR AEVKFEGDTL VNRIELKGID FKEDGNILGH KLEYNYNSHN VYIMADKQKN GIKVNFKIRH NIEDGSVQLA DHYQQNTPIG DGPVLLPDNH YLSTQSALSK DPNEKRDHMV LLEFVTAAGI TLGMDELYK
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.