Learn More
enQuireBio™ Recombinant other GFP Protein
A cDNA sequence encoding the GFP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome GFP Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Other
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15938918
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11955-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15918918
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11955-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15928918
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11955-1MG
1 mg
5450.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
GFP Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Non-species Specific
The protein was lyophilized from a 1 mg/ml solution containing 10mM sodium phosphate buffer pH 7.5, 6M urea, 2mM DTT, 1mM EDTA and 10mM methylammonium chloride.