missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Gly m 5.0101 Protein
A cDNA sequence encoding the Gly m 5.0101 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
910.00€ - 6055.00€
Specifica
Nome | Gly m 5.0101 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Other |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15949048
|
enQuireBio™
QP11998-50UG |
50 μg |
910.00€
50µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15929048
|
enQuireBio™
QP11998-100UG |
100 μg |
1365.00€
100µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15939048
|
enQuireBio™
QP11998-1MG |
1 mg |
6055.00€
1mg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Gly m 5.0101 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
Gly m 5.0101 is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
VEKEECEEGE IPRPRPRPQH PEREPQQPGE KEEDEDEQPR PIPFPRPQPR QEEEHEQREE QEWPRKEEKR GEKGSEEEDE DEDEEQDERQ FPFPRPPHQK EERKQEEDED EEQQRESEES EDSELRRHKN KNPFLFGSNR FETLFKNQYG RIRVLQRFNQ RSPQLQNLRD YRILEFNSKP NTLLLPNHAD ADYLIVILNG TAILSLVNND DRDSYRLQSG DALRVPSGTT YYVVNPDNNE NLRLITLAIP VNKPGRFESF FLSSTEAQQS YLQGFSRNIL EASYDTKFEE INKVLFSREE GQQQGEQRLQ ESVIVEISKE QIRALSKRAK SSSRKTISSE DKPFNLRSRD PIYSNKLGKF FEITPEKNPQ LRDLDIFLSI VDMNEGALLL PHFNSKAIVI LVINEGDANI ELVGLKEQQQ EQQQEEQPLE VRKYRAELSE QDIFVIPAGY PVVVNATSNL NFFAIGINAE NNQRNFLAGS QDNVISQIPS QVQELAFPGS AQAVEKLLKN QRESYFVDAQ PKKKEEGNKG RKGPLSSILR AFY | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |