Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Hirudin Protein
A cDNA sequence encoding the Hirudin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 6185.00€
Specifica
Nome | Hirudin Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | The specific activity was found to be >14,000ATU/mg. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15904588
|
enQuireBio™
QP10666-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15984578
|
enQuireBio™
QP10666-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15994578
|
enQuireBio™
QP10666-1MG |
1 mg |
6185.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Hirudin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
P. pastoris | |
Each mg of protein was lyophilized from a sterile solution containing 20mM PBS pH 7 and 2% mannitol. |
Research Use Only | |
The specific activity was found to be >14,000ATU/mg. | |
Other | |
Untagged | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |