Learn More
enQuireBio™ Recombinant other LDHB Protein
A cDNA sequence encoding the LDHB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1490.00€
Specifica
Nome | LDHB Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | The specific activity was found to be 258 U/mg protein. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15945038
|
enQuireBio™
QP10744-1MG |
1 mg |
137.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15965038
|
enQuireBio™
QP10744-3MG |
3 mg |
212.00€
3mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955038
|
enQuireBio™
QP10744-30MG |
30 mg |
1490.00€
30mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
LDHB Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
The protein (1 mg/ml) was lyophilized with 0.1 mg potassium phosphate. |
Research Use Only | |
The specific activity was found to be 258 U/mg protein. | |
Other | |
Untagged | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |