Learn More
enQuireBio™ Recombinant other M. Pneumoniae P1-C Protein
A cDNA sequence encoding the M. Pneumoniae P1-C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome M. Pneumoniae P1-C Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Other
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15940999
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12614-100UG
100 μg
238.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15960999
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12614-500UG
500 μg
910.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15950999
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12614-1MG
1 mg
1815.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
M. Pneumoniae P1-C Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Greater than 95% as determined by 12% PAGE (Coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Mycoplasma Pneumoniae P1-C is formulated in 1x PBS pH 7.4.