Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Phospholipase A2 Protein
A cDNA sequence encoding the Phospholipase A2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1515.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 406141 |
---|---|
Nome | Phospholipase A2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | Pla2 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15932339
|
enQuireBio™
QP13045-100UG |
100 μg |
238.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15952339
|
enQuireBio™
QP13045-500UG |
500 μg |
910.00€
500µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15942339
|
enQuireBio™
QP13045-1MG |
1 mg |
1515.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
406141 | |
Research Use Only | |
Pla2 | |
Other | |
Untagged | |
20mM Tris-HCl, pH 7.2, 1.5M urea and 50% glycerol. |
Phospholipase A2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQVVLGSLFL LLLSTSHGWQ IRDRIGDNEL EERIIYPGTL WCGHGNKSSG PNELGRFKHT DACCRTHDMC PDVMSAGESK HGLTNTASHT RLSCDCDDKF YDCLKNSADT ISSYFVGKMY FNLIDTKCYK LEHPVTGCGE RTEGRCLHYT VDKSKPKVYQ WFDLRKY | |
Protein is >90% pure as determined by 10% SDS-PAGE. |