Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Pramlintide Protein
A cDNA sequence encoding the Pramlintide was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 755.00€
Specifica
Nome | Pramlintide Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Other |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15952599
|
enQuireBio™
QP13132-1MG |
1 mg |
137.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15972599
|
enQuireBio™
QP13132-5MG |
5 mg |
212.00€
5mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15962599
|
enQuireBio™
QP13132-25MG |
25 mg |
755.00€
25mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Pramlintide Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
The protein was lyophilized with no additives. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KCNTATCATNRLANFLVHSSNNFGPILPPTNVGSNTY-NH2 | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |