missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other ProMatrilysin Protein
A cDNA sequence encoding the ProMatrilysin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | ProMatrilysin Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | The specific activity was found to be 1400 IU/mg. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15925368
|
enQuireBio™
QP10852-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15915368
|
enQuireBio™
QP10852-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15905368
|
enQuireBio™
QP10852-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
ProMatrilysin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
The protein contains the following additives 25mM Tris-HCl (pH 7.5),150mM NaCl, 5mM CaCl2, 0.01% Brij-35 and 0.02% NaN3. |
Research Use Only | |
The specific activity was found to be 1400 IU/mg. | |
Other | |
Untagged | |
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |