missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other protein 1
A cDNA sequence encoding the Protein A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3635.00€
Specifica
Nome | protein 1 |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | spa |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15922689
|
enQuireBio™
QP13160-10UG |
10 μg |
137.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15942689
|
enQuireBio™
QP13160-50UG |
50 μg |
212.00€
50µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15932689
|
enQuireBio™
QP13160-1MG |
1 mg |
3635.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
protein 1 | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAQHDEAQQN AFYQVLNMPN LNADQRNGFI QSLKDDPSQS ANVLGEAQKL NDSQAPKADA QQNNFNKDQQ SAFYEILNMP NLNEAQRNGFIQSLKDDPSQ STNVLGEAKK LNESQAPKAD NNFNKEQQNA FYEILNMPNL NEEQRNGFIQ SLKDDPSQSA NLLSEAKKLN ESQAPKADNKFNKEQQNAFY EILHLPNLNE EQRNGFIQSL KDDPSQSANL LAEAKKLNDA QAPKADNKFN KEQQNAFYEI LHLPNLTEEQ RNGFIQSLKDDPSVSKEILA EAKKLNDAQA PKEEDNNKPG KEDNNKPGKE DNNKPGKEDG NKPGKEDNKK PGKEDNKKPG KEDNKKPGKE DGNKPGKEDNKKPGKEDGNG VHVVKPGDTV NDIAKANGTT ADKIAADNKL ADKNMIKPGQ ELVVDKKQPA NHADANKAQA LPET | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
spa | |
Other | |
Untagged | |
The Protein-A protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8 and 10% glycerol. |