Learn More
enQuireBio™ Recombinant other protein 1
A cDNA sequence encoding the Protein A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2120.00€
Specifica
Nome | protein 1 |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Simbolo del gene | spa |
Attività biologica | 7 mg human IgG/mg protein-A. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15955368
|
enQuireBio™
QP10853-EC-10MG |
10 mg |
137.00€
10mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945368
|
enQuireBio™
QP10853-EC-100MG |
100 mg |
545.00€
100mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935368
|
enQuireBio™
QP10853-1GRAM |
1 g |
2120.00€
1g |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
protein 1 | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
7 mg human IgG/mg protein-A. | |
Other | |
Untagged | |
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution containing no additives. |
Research Use Only | |
spa | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKKKNIYSIR KLGVGIASVT LGTLLISGGV TPAANAAQHD EAQQNAFYQV LNMPNLNADQ RNGFIQSLKD DPSQSANVLG EAQKLNDSQA PKADAQQNKF NKDQQSAFYE ILNMPNLNEE QRNGFIQSLK DDPSQSTNVL GEAKKLNESQ APKADNNFNK EQQNAFYEIL NMPNLNEEQR NGFIQSLKDD PSQSANLLAE AKKLNESQAP KADNKFNKEQ QNAFYEILHL PNLNEEQRNG FIQSLKDDPS QSANLLAEAK KLNDAQAPKA DNKFNKEQQN AFYEILHLPN LTEEQRNGFI QSLKDDPSVS KEILAEAKKL NDAQAPKEED NNKPGKEDGN KPGKEDGNKP GKEDNKKPGK EDGNKPGKED NKKPGKEDGN KPGKEDGNKP GKEDGNKPGK EDGNKPGKED GNGVHVVKPG DTVNDIAKAN GTTADKIAAD NKLADKNMIK PGQELVVDKK QPANHADANK AQALPETGEE NPFIGTTVFG GLSLALGAAL LAGRRREL | |
Greater than 98.0% as determined by SDS-PAGE & RP-HPLC. |