Learn More
enQuireBio™ Recombinant other RNASEH2A Protein
A cDNA sequence encoding the RNASEH2A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome RNASEH2A Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Other
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15963219
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13326-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15953219
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13326-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15943219
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13326-1MG
1 mg
5450.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
RNASEH2A Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
The RNASEH2A solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDLSELE RDNTGRCRLS SPVPAVCRKE PCVLGVDEAG RGPVLGPMVY AICYCPLPRL ADLEALKVAD SKTLLESERE RLFAKMEDTD FVGWALDVLS PNLISTSMLG RVKYNLNSLS HDTATGLIQY ALDQGVNVTQ VFVDTVGMPE TYQARLQQSF PGIEVTVKAK ADALYPVVSA ASICAKVARD QAVKKWQFVE KLQDLDTDYG SGYPNDPKTK AWLKEHVEPV FGFPQFVRFS WRTAQTILEK EAEDVIWEDS ASENQEGLRK ITSYFLNEGS QARPRSSHRY FLERGLESAT SL
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.