Learn More
enQuireBio™ Recombinant other SIV p55 Protein
A cDNA sequence encoding the SIV p55 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Specifica
Nome SIV p55 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Other
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15973809
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13512-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15963809
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13512-10UG
10 μg
301.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15953809
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13512-100UG
100 μg
2725.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
SIV p55 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Greater than 90.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
SIV p55 Protein solution containing 10mM Tris, pH 8.0, 140mM NaCl and 400mM L-Arginine.