Learn More
enQuireBio™ Recombinant other SPA-Cys Long Protein
A cDNA sequence encoding the SPA-Cys Long was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2270.00€
Specifica
Nome SPA-Cys Long Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene spa
Product Type Recombinant Protein
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15944009
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13571-10MG
10 mg
137.00€
10mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15934009
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13571-100MG
100 mg
389.00€
100mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15954009
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13571-1GR
1 g
2270.00€
1g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
SPA-Cys Long Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
AQHDEAQQNA FYQVLNMPNL NADQRNGFIQ SLKDDPSQSA NVLGEAQKLN DSQAPKADAQ QNNFNKDQQS AFYEILNMPN LNEAQRNGFI QSLKDDPSQS TNVLGEAKKL NESQAPKADN NFNKEQQNAF YEILNMPNLN EEQRNGFIQS LKDDPSQSAN LLSEAKKLNE SQAPKADNKF NKEQQNAFYE ILHLPNLNEE QRNGFIQSLK DDPSQSANLL AEAKKLNDAQ APKADNKFNK EQQNAFYEIL HLPNLTEEQR NGFIQSLKDD PSVSKEILAE AKKLNDAQAP KEEDNKKPGK EDGNKPGKED GNKPGKEDNK KPGKEDGNKP GKEDNNKPGK EDGNKPGKED NNKPGKEDGN KPGKEDGNKP GKEDGNGVHV VKPGDTVNDI AKANGTTADK IAADNKLADK NMIKPGQELV VDC
Greater than 97.0% as determined by analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
spa
Other
Untagged
SPA protein was lyophilized with no additives.