Learn More
enQuireBio™ Recombinant other SPA Long Protein
A cDNA sequence encoding the SPA Long was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2270.00€
Specifica
Nome SPA Long Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene spa
Product Type Recombinant Protein
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15953999
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13568-10MG
10 mg
137.00€
10mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15943999
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13568-100MG
100 mg
389.00€
100mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15963999
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13568-1GR
1 g
2270.00€
1g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
SPA Long Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
AQHDEAQQNA FYQVLNMPNL NADQRNGFIQ SLKDDPSQSA NVLGEAQKLN DSQAPKADAQ QNNFNKDQQS AFYEILNMPN LNEAQRNGFI QSLKDDPSQS TNVLGEAKKL NESQAPKADN NFNKEQQNAF YEILNMPNLN EEQRNGFIQS LKDDPSQSAN LLSEAKKLNE SQAPKADNKF NKEQQNAFYE ILHLPNLNEE QRNGFIQSLK DDPSQSANLL AEAKKLNDAQ APKADNKFNK EQQNAFYEIL HLPNLTEEQR NGFIQSLKDD PSVSKEILAE AKKLNDAQAP KEEDNKKPGK EDGNKPGKED GNKPGKEDNK KPGKEDGNKP GKEDNNKPGK EDGNKPGKED NNKPGKEDGN KPGKEDGNKP GKEDGNGVHV VKPGDTVNDI AKANGTTADK IAADNKLADK NMIKPGQELV VD
Greater than 97.0% as determined by: (a) Analysis by HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
spa
Other
Untagged
SPA protein was lyophilized with no additives.